Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för 4-places svängande skopor
Produktkod. 10076261 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
15 ml blodrör
50 ml Falcon Tube
50 ml rör
7 ml rör
Falk
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10076261
Brand: Thermo Scientific™ 75007547
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För ökad bearbetningsmångsidighet
  • Maximal rörstorlek: 30 x 117 mm
Beställningsinfo
Beställ 4-places svängande skopor (75-007-591) med runda skopor (75-007-555). Adaptrar säljs individuellt; orderkvantitet för att utrusta rotorn. Obs: 50 ml konisk adapter (75-007-556) kräver gummikuddar (levereras med hinkar). Ta bort kuddar när du använder adaptrar i andra storlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Mikrorör
För användning med (utrustning) Svängande skokrotor
Rörstorlek 2 mL