Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för 4-places svängande skopor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
15 ml blodrör
50 ml Falcon Tube
50 ml rör
7 ml rör
Falk
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För ökad bearbetningsmångsidighet
- Maximal rörstorlek: 30 x 117 mm
Beställningsinfo
Beställ 4-places svängande skopor (75-007-591) med runda skopor (75-007-555). Adaptrar säljs individuellt; orderkvantitet för att utrusta rotorn. Obs: 50 ml konisk adapter (75-007-556) kräver gummikuddar (levereras med hinkar). Ta bort kuddar när du använder adaptrar i andra storlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av rör | 50 ml rör |
| För användning med (utrustning) | Svängande skokrotor |