Läs mer
Thermo Scientific™ Gul provbuffert (40X)
Produktkod. 13263189 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13263189 4 x 1.25 mL Paket med 4
1 options
Produktkod. 13263189 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 SEK
    301.78 SEK / Paket med 4
    Save 80.22 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
40X Yellow Sample Buffer används för att färga och spåra proverna under pipettering och inställning av qPCR-reaktioner.
Thermo Scientific™ 40X Yellow Sample Buffer används med Thermo Scientific™ Luminaris™ Color qPCR Master Mixar för att färga och spåra prover. När du använder den blå Luminaris Färg qPCR Master Mix qPCR-reaktionsblandningen är blå före provtillsats. Efter tillsats av provet blir reaktionsblandningen grön, vilket gör den övergripande dispenseringen av qPCR-reaktionskomponenter snabb, enkel och felfri. Detta är särskilt viktigt för användare av ogenomskinliga vita reaktionsplattor och rör.
Den gula provbufferten är en vattenlösning av inert gult färgämne (pH 8,0). Bufferten tillhandahålls som ett 40X koncentrat och används i 1X koncentration i den slutliga reaktionen. Det gula färgämnet påverkar inte specificiteten eller känsligheten för qPCR-analyser. Absorptionsmaximum för det gula färgämnet är vid 413nm.
Thermo Scientific 40X Yellow Sample Buffer används med Luminaris Color qPCR Master Mixes för att färglägga och spåra proverna. När du använder den blå Luminaris Färg qPCR Master Mix qPCR-reaktionsblandningen är blå före provtillsats. Efter tillsats av provet blir reaktionsblandningen grön, vilket gör den övergripande dispenseringen av qPCR-reaktionskomponenter snabb, enkel och felfri. Detta är särskilt viktigt för användare av ogenomskinliga vita reaktionsplattor och rör.
Den gula provbufferten är en vattenlösning av det inerta gula färgämnet (pH 8,0). Bufferten tillhandahålls som ett 40X koncentrat och används i 1X koncentration i den slutliga reaktionen (för detaljerade rekommendationer se manualen för qPCR). Det gula färgämnet påverkar inte specificiteten eller känsligheten för qPCR-analyser. Absorptionsmaximum för det gula färgämnet är vid 413 nm.
Höjdpunkter
  • Färgad provbuffert för enkel spårning under pipettering.
Absorptionsmax: Absorptionsmaximum för det gula färgämnet är vid 413 nm.
Farligt: Inget
Lagringsförhållande: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Luminaris
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Inkluderar Innehåller:
• 4 x 1,25 ml 40X gul provbuffert
Förvara vid -20 °C.