Läs mer
Thermo Scientific™ Ägguleemulsion
Produktkod. 10484193
Produktkod. 10484193 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0047C
 Begränsad artikel
I lager
Ägguleemulsion 100 ml. Ägguleemulsion 100 ml är en 10 % suspension av stabiliserad äggula i saltlösning som används som anrikning i bakterieodlingsmedia i laboratoriemiljö.
Ägguleemulsion, 100 ml, är en 10 % suspension av stabiliserad äggula i saltlösning som används som berikning i bakteriekulturmedium i laboratoriemiljö. Ägguleemulsion, 100 ml, är inte avsedd för diagnos av sjukdom eller andra tillstånd hos människor. Följ instruktionerna för basmediet för att förbereda odlingsmediet med ägguleberikning.
Ägguleemulsion, 100 ml, är en 10 % suspension av stabiliserad äggula i saltlösning som används som berikning i bakteriekulturmedium i laboratoriemiljö. Ägguleemulsion, 100 ml, är inte avsedd för diagnos av sjukdom eller andra tillstånd hos människor. Följ instruktionerna för basmediet för att förbereda odlingsmediet med ägguleberikning.