Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, icke-kjolar, grön
Produktkod. 10523995
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet unitSize
10523995 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10523995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0600G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
96-brunnars icke-kjolar för användning i PCR- och qPCR-applikationer. Finns med svarta bokstäver för förbättrad provspårning under pipettering.
96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
De Thermo Scientific 96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
  • Non-skirted format kompatibelt med de flesta termocykler
  • Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
  • Avskuret hörn: H1
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • 0,3 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim eller värmeförseglingar)
  • Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mat , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och platta och kupolformade lockremsor
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNas, DNas och endotoxiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard