Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, icke-kjolar, svarta bokstäver
Produktkod. 15163674
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet unitSize
15163674 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 15163674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0700L
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågprofil-PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar det döda utrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20 μL. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Den låga profilen Thermo Scientific PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
• Låg profil för att minska dödutrymmet och för att öka PCR-effektiviteten
• Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
• Förbättrad åtkomst för vätskehantering
• Maximal påfyllningsvolym på 0,2 ml
• Avskuret hörn: H12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil