Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, icke-kjolar
Produktkod. 11510294
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510294 25 tallrikar Paket med 25
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11510294 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0700
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Lågprofilsplattor med 96 brunnar för användning i PCR- och qPCR-applikationer.
Lågprofil-PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar det döda utrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20 μL. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Den låga profilen Thermo Scientific PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
• Låg profil för att minska dödutrymmet och för att öka PCR-effektiviteten
• Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
• Förbättrad åtkomst för vätskehantering
• Maximal påfyllningsvolym på 0,2 ml
• Avskuret hörn: H12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil