Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, icke-kjolar, grön
Description
Lågprofil-PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar det döda utrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20 μL. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Den låga profilen Thermo Scientific PCR-plattan har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600), vilket minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L. De finns i olika färger och är kompatibla med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
• Låg profil för att minska dödutrymmet och för att öka PCR-effektiviteten
• Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
• Förbättrad åtkomst för vätskehantering
• Maximal påfyllningsvolym på 0,2 ml
• Avskuret hörn: H12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
Certifications
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Spécification
Spécification
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Icke-kjol |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.