Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnar, icke-kjolar, blå
Beskrivning
96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
De Thermo Scientific 96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
- Non-skirted format kompatibelt med de flesta termocykler
- Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
- Avskuret hörn: H1
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- 0,3 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim eller värmeförseglingar)
- Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mat , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och platta och kupolformade lockremsor
- PCR
- qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNas, DNas och endotoxiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Icke-kjol |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.3 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |