Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, utan kjol
Produktkod. 15787476
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet unitSize
15787476 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 15787476 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Förpackning med 25 tallrikar
96-brunnars icke-kjolar för användning i PCR- och qPCR-applikationer. Finns med svarta bokstäver för förbättrad provspårning under pipettering.
96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
De Thermo Scientific 96-Well Non-Skirted Plates för användning i PCR- och qPCR-applikationer rymmer upp till 0,3 ml brunnsvolym när de paras ihop med tätningar som självhäftande filmer/folier, Thermo-Mat och kapsylremsor. Plattorna har ett avskuret hörn vid H1 och är kompatibla med de flesta termiska cykler.
Brunnsbotten är klar för maximal sikt. Finns i olika färger med tydliga eller svarta alfanumeriska bokstäver. Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter.
Höjdpunkter
  • Non-skirted format kompatibelt med de flesta termocykler
  • Finns med svarta alfanumeriska bokstäver
  • Avskuret hörn: H1
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • 0,3 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim eller värmeförseglingar)
  • Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mat , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och platta och kupolformade lockremsor
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNas, DNas och endotoxiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard