Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 96-brunnars PCR-bas
Produktkod. 17889142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Svart
Produktkod. 17889142
Brand: Thermo Scientific™ A55330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettera med självförtroende med den speciellt designade Thermo Scientific 96-brunnars PCR-bas i SureTect arbetsflöde.
Utför enkelt och snabbt lysen och PCR-inställningen under SureTect arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific™ 96-brunnars PCR-bas för att säkert hålla lys- och analysrören. Passar perfekt med den specifikt designade Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 och Applied Biosystems™ SimpliAmp™ brickor, 96-brunnars PCR Base möjliggör säker pipettering och enkel överföring av rör från rack till instrument i ett enda steg.
Designad speciellt för användning med Thermo Scientific™ SureTect™ analyser, är 96-brunnars PCR Base en i en uppsättning verktyg som möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd Thermo Scientific 96-brunnars PCR-bas för att säkert hålla lys- och analysbrickorna och rören vid pipettering i SureTect lyserings- och PCR-rör som möjliggör ett snabbt och lättanvänt arbetsflöde
Snabbt och enkelt
Använd Thermo Scientific 96-brunnars PCR-bas för att ge förtroende vid hantering och pipettering i lys- och PCR-rören under SureTect arbetsflöde. Detta verktyg är speciellt utformat för att hålla SureTect rörremsor under pipettering och tillsammans med SimpliAmp och Quant Studio 5-brickor möjliggör säker och enkel hantering och överföring av SureTect lyserings- och analysrör genom arbetsflödet. Det robusta materialet och designen tål konstant användning så kan användas om och om igen.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Färg Svart
Produkttyp 96-brunnars PCR-bas
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 och Applied Biosystems™ SimpliAmp™ brickor
För användning med (applikation) SureTect arbetsflöde
Kvantitet 1