Läs mer
Thermo Scientific™ ABgene individuella förvaringsplattor
Produktkod. 11708156
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
11708156 Autoklaveringsbar Paket med 960
1 options
Produktkod. 11708156 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1179
Beräknad leverans: 20-01-2027
Thermo Scientific™ Individuella förvaringsplattor är designade för tätning Thermo Scientific™ ABgene runda brunnsförvaringsplattor och klusterrör.
  • Låg profil för ökad brunnsvolym
  • Ändflikar för enkel borttagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Renrum
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Plåtlock
Produktlinje Abgene
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Nej
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Abgene 96 rund brunnsplatta