Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar, platt däck
Produktkod. 15381954
Change view
Förpackning:
150 tallrik
25 Tallrik
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
15381954 150 tallrik Paket med 150
10571675 25 Tallrik Paket med 25
15787486 25 Tallrik Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15381954 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1400150
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
96-brunnars halvkjolar PCR-plattor med platt däck för förbättrad tätning i PCR- och qPCR-applikationer.
96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
Den platta plattdäcksdesignen säkerställer enkel hantering, och plattorna har en upphöjd kant för att förhindra avdunstning. De 96-brunnars halvkjolar plattdäck PCR-plattorna har ett avskuret hörn på A12-platsen och har tunna brunnsväggar för konsekvent värmeöverföring.
De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
Den platta plattdäcksdesignen säkerställer enkel hantering, och plattorna har en upphöjd kant för att förhindra avdunstning. De 96-brunnars halvkjolar plattdäck PCR-plattorna har ett avskuret hörn på A12-platsen och har tunna brunnsväggar för konsekvent värmeöverföring.
Höjdpunkter
• Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
• Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
• Finns som SuperPlate ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
• Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
• Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
• Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
• Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
• Klippt hörn: A12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
• Sekvensering
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 150 tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 150 tallrikar
Reaktionshastighet Standard