Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar, platt däck, röd
Beskrivning
96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
Den platta plattdäcksdesignen säkerställer enkel hantering, och plattorna har en upphöjd kant för att förhindra avdunstning. De 96-brunnars halvkjolar plattdäck PCR-plattorna har ett avskuret hörn på A12-platsen och har tunna brunnsväggar för konsekvent värmeöverföring.
De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
Den platta plattdäcksdesignen säkerställer enkel hantering, och plattorna har en upphöjd kant för att förhindra avdunstning. De 96-brunnars halvkjolar plattdäck PCR-plattorna har ett avskuret hörn på A12-platsen och har tunna brunnsväggar för konsekvent värmeöverföring.
Höjdpunkter
• Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
• Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
• Finns som SuperPlate ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
• Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
• Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
• Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
• Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
• Klippt hörn: A12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
• Sekvensering
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Rött |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Visa mer |