Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Well Separation Plate
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- 0.6mL well volume
- Contains polyethylene frits
- Pore size 30-45μm
- Suitable for centrifugation
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Antal Wells | 96 |