Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 48 brunnar 6 mL förvaringsplatta av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10652854
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10652854
Brand: Thermo Scientific™ AB0988
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
6 ml 48-brunnars förvaringsplatta är idealisk för förvaring när stora provvolymer krävs.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Abgene 48 brunnar 6 mL förvaringsplatta av polypropen tillverkas i en klass 100 000 renrumsmiljö för att säkerställa att varje platta är kontamineringsfri.
Höjdpunkter
  • 6 mL arbetsvolym vid försegling med lim eller värmeförsegling
  • 48 kvadratiska brunnar
  • Pyramidformad brunnsbotten för enkel provtagning
  • Stöd och stapling av ribbor
  • Vinklade brunnshörn minskar kapillärverkan hos vätskor, vilket förhindrar korskontaminering mellan brunnar
Användningsområden
  • Provförvaring
  • Cellkultur
  • Analysinställning; utspädning och alikvotering
Kompatibel tätningsfilm: vidhäftande och
värmefarlig: Ingen
maximal centrifugalkraft: Ej lämplig för centrifugering
Max Vol (Cap Seal): n/a
Max Vol (filmsigill): 6 ml
Max Vol (Mattätning): n/a
Lagringsvillkor: Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera 96 brunnar
Beskrivning 48-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 6 x 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 48-brunnars tallrik
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 6000μ L
Antal Wells 48
Volym (metrisk) Fungerar 5500μ L
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard