Läs mer
Thermo Scientific™ Omni-Tube Plate
Produktkod. 11504794
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg unitSize
11504794 Klart Paket med 25
1 options
Produktkod. 11504794 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
96 Omni-Tubes pre-assembled in a plate format for use in 0.5 mL thermal cyclers.
Thermo Scientific 96 Omni-Tubes are pre-assembled in a plate format and are compatible with 0.5 mL thermal cyclers. The plate features a 300 μL maximum tube volume when used with adhesive and heat seals.
The 96 Omni-Tube Plate is made of polypropylene in a class K (100,000) cleanroom injection moulding facility.
Highlights
• 0.3 mL maximum tube volume (when used with adhesive and heat seals)
• Sealable using Adhesive Films and Foils, Heat Seals, and Flat and Domed Cap Strips
• Compatible with 0.5 mL thermal cyclers
Applications
• PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad Certified RNase/DNase-free
Förpackning 25 Plate
Färg Klart
Produkttyp PCR Microplate
För användning med (utrustning) Thermal Cycler
Kjol stil Semi
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Reaktionshastighet Standard