Läs mer
Thermo Scientific™ Cap-It Tool (för kupolformade remsor)
Produktkod. 10203123
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10203123 1 enhet 1 enhet
1 options
Produktkod. 10203123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0536
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gör det enkelt att försegla PCR- och qPCR-plattor eller rörremsor
Thermo Scientific Tätningstillbehör har Cap-IT Tool, som hjälper dig att lägga till kupolförsedda lock på rörremsor och plattor och hjälper till att täta flera rör samtidigt. Adhesive Seal Applicator hjälper dig att effektivt försegla PCR- och qPCR-plattor och förvaringsplattor.
Höjdpunkter
Cap-It Tool
  • Designad för att hjälpa till att applicera kupolformade lock på rörremsor och plattor
  • Det minimerar trycket som krävs för att täta locken effektivt
  • Gör det möjligt att försegla flera rör samtidigt
Självhäftande tätningsapplikator
  • Hjälper till att säkerställa effektiv och konsekvent tätning av PCR/qPCR-plattor eller förvaringsplattor med någon självhäftande tätning
Farligt:
Inget Lagringsskick: Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet 8-brunnars remsor, 96-brunnars plattor, 96-brunnars tallrik, snabb (0,1 ml), 48-brunnars plattor, 24-brunnars plattor
Kvantitet 1 enhet