Learn More
Thermo Scientific™ Polystyren 96-brunnars plattskydd med skåror
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11540304
Change view
Click to view available options
Plattkompatibilitet:
Abgene 96 och 384-brunnars platta
Packungsgröße:
Paket med 50
Artikelnummer. Plattkompatibilitet unitSize
11540304 Abgene 96 och 384-brunnars platta Paket med 50
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11540304 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Plåtöverdrag av polystyren eller polypropen med 96 brunnar, med eller utan åsar för enkel stapling
Thermo Scientific Plattskydd av polypropen med staplingskanter ger effektiva tätningsalternativ för en mängd olika applikationer och kan användas med 96-brunnars plattor. Överdragen är gjorda av polystyren eller polypropen och är antingen räfflade eller ej räfflade.
Höjdpunkter
  • Polystyrenöverdrag kan användas med alla 96-brunnars plattor
  • Räfflade lock för stapling av täckta plåtar
  • Ej räfflade lock för användning med automatiserade system
  • Polypropenhöljen, räfflade och icke räfflade, finns tillgängliga för användning med och 384-brunnars plattor
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Klart
Beskrivning Mikroplatta lock
Mått (L x B x H) 5 x 3,31 x 0,36 tum. (126 x 84 x 9,25 mm)
Material Polystyren
Sterilitet Renrum
Antal Wells 96
Inkluderar Utan staplingsås (för automatiserade system)
Kondensringar Nej
nr per ärende 50
Antal per förpackning 2
Mått (L x B) 5 x 3,31 tum. (126 x 84 mm)
Formatera Lock
Produkttyp Mikroplatta Lock, lock
Produktlinje Abgene
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Abgene 96 och 384-brunnars platta
Avskurna hörn H1 hörna
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.