Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Plåtskydd
Produktkod. 11560304
Change view
Plattkompatibilitet:
Abgene 96 och 384-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Plattkompatibilitet Förpackningsstorlek
11560304 Abgene 96 och 384-brunnars platta Paket med 50
1 options
Produktkod. 11560304 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0755
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Plattöverdrag av polypropen med 96 brunnar, med eller utan åsar för enkel stapling
Thermo Scientific Plattskydd av polypropen med staplingskanter ger effektiva tätningsalternativ för en mängd olika applikationer och kan användas med 96-brunnars plattor.
Höjdpunkter
  • Räfflade lock för stapling av täckta plåtar
  • Ej räfflade lock för användning med automatiserade system
  • Polypropenhöljen, räfflade och icke räfflade, finns tillgängliga för användning med och 384-brunnars plattor
Farligt : Nej
Lagringsskick : Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Beskrivning Mikroplatta lock
Mått (L x B x H) 5 x 3,31 x 0,36 tum. (126 x 84 x 9,25 mm)
Material Polypropen
Sterilitet Renrum
Antal Wells 96
Inkluderar Med staplingsås
Kondensringar Nej
nr per ärende 50
Antal per förpackning 2
Mått (L x B) 5 x 3,31 tum. (126 x 84 mm)
Formatera Lock
Produkttyp Mikroplatta Lock, lock
Produktlinje Abgene
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Abgene 96 och 384-brunnars platta
Avskurna hörn H1 hörna
Lämplig för ändamålet PCR-redo