Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene Förvaringstallrikar, remsor med 8 st
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10476113
Change view
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10476113 Naturlig Paket med 120
1 options
Produktkod. 10476113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0981
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Förvaringsplattor och mattor finns i en mängd olika format.
Thermo Scientific Remsor för förvaringsplattor är lämpliga att använda med Round Well Storage Plates och har en lågprofildesign. De finns i en 8-kapsyl remsa och kan samtidigt täta upp till 8 väl. Varje mössa är individuellt numrerad.
Höjdpunkter
  • 8-caps tröja
  • Varje mössa är individuellt numrerad
  • Samtidig tätning av 8 brunnar
  • Ändflikar för att underlätta avtagning
  • Låg profil för ökad brunnsvolym
Autoklavbar – Motståndskraft: Ej rekommenderad
DMSO (100%) - Motstånd: Testat framgångsrikt
Etanol (100%) - Motståndskraft: Framgångsrikt testad
Gammabestrålning – Motstånd: Framgångsrikt testat
Farligt: Nej
Isopropanol (100%) - Resistens: Framgångsrikt testad
Långtidsstrorage: Framgångsrikt testad
Skalbart: Framgångsrikt testat
Pierceable: Rekommenderas inte
Återförslutningsbar: Framgångsrikt testad
Tätningstemperaturområde: -20 °C till +55 °C
Förvaringsförhållanden: Omgivande
UV-bestrålning – Motstånd: Framgångsrikt testat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 8
Produkttyp Plåtlock
Produktlinje Abgene
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Nej
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Abgene 96 rund brunnsplatta