Läs mer
Thermo Scientific™ SuperPlate PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar
Produktkod. 10226133
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10226133 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10226133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB2400
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
96-brunnars PCR-plattor med platt däck för förbättrad tätning i PCR- och qPCR-applikationer.
De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
Den platta plattdäcksdesignen säkerställer enkel hantering, och plattorna har en upphöjd kant för att förhindra avdunstning. De 96-brunnars halvkjolar plattdäck PCR-plattorna har ett avskuret hörn på A12-platsen och har tunna brunnsväggar för konsekvent värmeöverföring.
Höjdpunkter
• Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
• Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
• Finns som SuperPlate ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
• Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
• Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
• Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
• Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
• Klippt hörn: A12
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
• Sekvensering
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Produktlinje SuperPlate
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard