Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, segmenterad, halvkjolar
Produktkod. 10058822
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10058822 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10058822 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1424.00 SEK
    911.65 SEK / Paket med 25
    Save 512.35 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Patenterad segmenterad design gör att plattan kan skäras i sektioner med 24 och 48 brunnar
  • Virgin polypropen
  • Upphöjd fälg, tunnväggig design
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • Kompatibel med alla större termocykler
  • 300 μL maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
  • Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
  • Finns i en stel version för robothanteringsapplikationer; stel version kan inte skäras
  • Patenterad segmenterad plattdesign gör att plattor kan skäras i sektioner med 24 och 48 brunnar
  • Halvkjol ger styvhet och möjliggör märkning eller streckkodning
  • Avskuret hörn: H1
Certifikat
Certifierad fri från DNas, RNase och humant genomiskt DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard