Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, segmenterad, halvkjolar, streckkodad
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Virgin polypropen
- Upphöjd fälg, tunnväggig design
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- Kompatibel med alla större termocykler
- 300 μL maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
- Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
- Finns i en stel version för robothanteringsapplikationer; stel version kan inte skäras
- Patenterad segmenterad plattdesign gör att plattor kan skäras i sektioner med 24 och 48 brunnar
- Halvkjol ger styvhet och möjliggör märkning eller streckkodning
- Avskuret hörn: H1
Certifikat
Certifierad fri från DNas, RNase och humant genomiskt DNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.3 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |