Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 omvänd fas HPLC-kolonn, 3μ m, 3 mm x 100 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög formselektivitet för att separera hydrofoba, strukturellt besläktade isomerer
- Unik selektivitet som kompletterar andra kolumner med omvänd fas
- Kompatibilitet med mycket vattenhaltiga mobila faser
- Låg kolonnbleed, hög effektivitet och robust packning
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 200Å |
| Ytarea | 200 m² /g |
| USP typ | L62 |
| Stationär fas | C30 |
| Produktlinje | Hylla |
| Visa mer |