Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 mL Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock
Produktkod. 11836340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 16 ml-rör
24 x 0,2 ml PCR-rör
24 x 0,25/0,4 ml mikroliterrör
24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrör
För användning med (utrustning):
24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock
Fast vinkelrotor för Stratus centrifug
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11836340 24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
10751313 1 x 16 ml-rör Fast vinkelrotor för Stratus centrifug Paket med 2
11846340 24 x 0,2 ml PCR-rör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
11826340 24 x 0,25/0,4 ml mikroliterrör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11836340 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 76003252
I lager
Öka din flexibilitet för mikrovolymseparationer med adaptrar för vår standardmikrocentrifugrotor.
Öka din flexibilitet för mikrovolymseparationer med adaptrar för vår standardmikrocentrifugrotor. Välj bland ett antal Microliter Röradaptrar och PCR-adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter med fast vinkel
Typ av rör Mikrorör
Kapacitet 24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrör
För användning med (utrustning) 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock
Max. RCF 21100
Max. Hastighet 14800
Rörstorlek 0.6/0.5 mL