Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 mL Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock
Produktkod. 11846340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 16 ml-rör
24 x 0,2 ml PCR-rör
24 x 0,25/0,4 ml mikroliterrör
24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrör
För användning med (utrustning):
24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock
Fast vinkelrotor för Stratus centrifug
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (utrustning) unitSize
11846340 24 x 0,2 ml PCR-rör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
10751313 1 x 16 ml-rör Fast vinkelrotor för Stratus centrifug Paket med 2
11826340 24 x 0,25/0,4 ml mikroliterrör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
11836340 24 x 0,5/0,6 ml mikroliterrör 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11846340 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 76003250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka din flexibilitet för mikrovolymseparationer med adaptrar för vår standardmikrocentrifugrotor.
Öka din flexibilitet för mikrovolymseparationer med adaptrar för vår standardmikrocentrifugrotor. Välj bland ett antal Microliter Röradaptrar och PCR-adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ PCR-röradapter
Typ av rör PCR
Kapacitet 24 x 0,2 ml PCR-rör
För användning med (utrustning) 24 x 1,5/2,0mL rotor med ClickSeal biocontainment lock
Rörstorlek 0.2 mL