Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 mL Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Öka din flexibilitet för mikrovolymseparationer med adaptrar för vår standardmikrocentrifugrotor. Välj bland ett antal Microliter Röradaptrar och PCR-adaptrar för Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Röradapter |
| Material | Gummi |
| Kapacitet | 1 x 16 ml-rör |
| För användning med (utrustning) | Fast vinkelrotor för Stratus centrifug |