Läs mer
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engångsbruk BioProcess Container (BPC ), med 2 portar, 2D
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17865716
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17865716 500 ml
17895706 50 ml
17835716 100 ml
17845716 250 ml
17875716 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17865716 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30961.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5455.00 SEK
    4671.29 SEK / Paket med 10
    Save 783.71 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Thermo Scientific™ Labtainer BPC består av Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC består av Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Drag:
• Alla BPC:er är konstruerade i en ISO 7 (Klass 10 000) renrum, som uppfyller cGMP-standarder.
• Tillverkad med branschledande Aegis 5-14 film
• C-flex slang som kan användas med slangsvets och olika anslutningsmöjligheter
• Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
• Lämplig för både suspension och vidhäftande kulturer
• Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångsavkänning (DO, pH och tryck)
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik Välj
från ett stort komponentbibliotek– med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil.
• Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar.
• Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och gasfilter.
• Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon.
• Provportar —septum-stil och nålfria portar.
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Mått 26,4 x 17,3 cm (10,4 tum x 6,8 tum)
Port detalj Två kantportar, Luer Lock-anslutningar hona och hane
Kvantitet 10/Cs.
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slanglängdslinje 1 30 cm (12 tum)
Slanglängdslinje 2 30 cm (12 tum)
Slangmateriallinje 1 C-flex
Slangmateriallinje 2 C-flex