Läs mer
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engångsbruk BioProcess Container (BPC ), med 2 portar, 2D
Produktkod. 17895706
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17895706 50 ml
17835716 100 ml
17845716 250 ml
17865716 500 ml
17875716 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17895706 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30961.11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6045.00 SEK
    5024.23 SEK / Paket med 10
    Save 1020.77 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Labtainer BPC består av Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC:er består av Thermo Scientific Aegis 5–14 film, en enkel-webb, femlagers, djurbaserad film utan ursprung.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC består av Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Drag:
• Alla BPC:er är konstruerade i en ISO 7 (Klass 10 000) renrum, som uppfyller cGMP-standarder.
• Tillverkad med branschledande Aegis 5-14 film
• C-flex slang som kan användas med slangsvets och olika anslutningsmöjligheter
• Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
• Lämplig för både suspension och vidhäftande kulturer
• Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångsavkänning (DO, pH och tryck)
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik Välj
från ett stort komponentbibliotek– med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil.
• Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar.
• Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och gasfilter.
• Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon.
• Provportar —septum-stil och nålfria portar.
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Mått 11,7 x 13,7 cm (4,6 x 5,4 tum)
Port detalj Två kantportar, Luer Lock-anslutningar hona och hane
Kvantitet 10/Cs.
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slanglängdslinje 1 30 cm (12 tum)
Slanglängdslinje 2 30 cm (12 tum)
Slangmateriallinje 1 C-flex
Slangmateriallinje 2 C-flex
Slangstil C-Flex