Läs mer
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Engångsbruk BioProcess Container (BPC ), 200 L
Produktkod. 17928221 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
17928221 Varje
1 options
Produktkod. 17928221 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer SH31047.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27325.00 SEK
    22284.23 SEK / Paket med 5
    Save 5040.77 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
200 L Thermo Scientific™ BPC består av Thermo Scientific™ Aegis 5-14 film, en enkelwebb, femlagers, djurfri film.
200 L Thermo Scientific™ BPC består av Aegis Thermo Scientific™ 5-14 film, en enkel-vev, femlagers, djurfri film. Denna BPC inkluderar 3 portar (alla MPX insättningar).
Funktioner:
  • Alla BPC:er byggs i ett ISO 7 (klass 10 000) renrum, vilket uppfyller cGMP-standarder.
  • Tillverkad med branschledande Aegis 5-14-film
  • C-flexrör som kan användas med rörsvetsare och olika anslutningsalternativ
  • Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
  • Lämplig för både suspensions- och vidhäftande kulturer
  • Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångssensorer (DO, pH och tryck)
Anpassa standardsystem BPC för optimerad engångsteknik
Välj från ett stort komponentbibliotek – med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
  • Kopplingar – raka, reducerande, armbågs-, T-stil, X-stil och korsstil.
  • Kontakter snabba – kontakter/frånkopplare, aseptiska kontakter och frånkopplare, ång-till- och ång-genom-kontakter.
  • Filter – som används för att minska biologisk belastning; steriliseringsfilter och gasfilter.
  • Tubtermiska – elastomerer, platinahärdad silikon.
  • Provportar – i septumstil och nålfria portar.
  • Klämmor–, slidor, nyp och krimpband.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Port detalj 3 panelportar med snabbanslutningar
För användning med (utrustning) HyPerforma™ Smartainer™ Hårdvara, 200 L, ytterbehållare i rostfritt stål
Mått 73 x 53,3 x 58,4 cm (28,75 x 21 x 23 tum)
Kvantitet Varje
Steriliseringsmetod Gamma-bestrålning
Slanglängdslinje 1 51 cm (20 tum)
Slanglängdslinje 2 51 cm (20 tum)
Slanglängdslinje 3 51 cm (20 tum)
Slangmateriallinje 2 PC silikon
Slangmateriallinje 1 PC silikon
Slangmateriallinje 3 PC silikon
Produktlinje Thermo Scientific