Läs mer
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Engångsbruk BioProcess Container (BPC ), med 3 portar, 2D
Beskrivning
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Thermo Scientific™ Labtainer BPC består av Thermo Scientific Aegis 5-14 film, en enkelväv, femlagers fri film från djurursprung.
Drag:
• Alla BPC:er är konstruerade i en ISO 7 (Klass 10 000) renrum, som uppfyller cGMP-standarder.
• Tillverkad med branschledande Aegis 5-14 film
• C-flex slang som kan användas med slangsvets och olika anslutningsmöjligheter
• Flexibel och ekonomisk lösning för att uppdatera eller öka din bioreaktorkapacitet
• Lämplig för både suspension och vidhäftande kulturer
• Konfigurerbar för att möta dina processbehov, inklusive alternativ för engångsavkänning (DO, pH och tryck)
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik Välj
från ett stort komponentbibliotek– med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil.
• Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar.
• Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och gasfilter.
• Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon.
• Provportar —septum-stil och nålfria portar.
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband.
Specifikationer
Specifikationer
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Port detalj | Tre kantportar, MPC infoga, MPC Body och Luer Lock |
| Mått | 65,5 x 43,2 cm (25,8 x 17 tum) |
| Kvantitet | 1 st |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålad |
| Slanglängdslinje 1 | 61 cm (24 tum) |
| Slanglängdslinje 2 | 61 cm (24 tum) |
| Slanglängdslinje 3 | 61 cm (24 tum) |
| Slangmateriallinje 2 | C-flex |
| Visa mer |