Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Analog Output Kit
Produktkod. 11766439 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Amperage:
4 to 20 mA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage Förpackningsstorlek
11766439 4 to 20 mA Varje
1 options
Produktkod. 11766439 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1900044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10795.00 SEK
    10372.57 SEK / Paket med 1
    Save 422.43 SEK
    3% Av
I lager
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits, 4-20 mA
  • Analog BD4-20 mA kit.
  • Temp: 0-100°C (12.5-162.5°C 370 and 3307 Series).
  • 0-100 %RH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Amperage 4 to 20 mA
Typ Analog Output Board