Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrfiltrerade pipettspetsar med Breakthru Ekonomi förpackningar
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
Sterilitet:
Sterila
Filtrerade:
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Den stapelbara Breakthru™ förpackningar använder 85 % mindre förpackningsmaterial och 53 % mindre utrymme
- Breakthru förpackning är universell för alla 9 mm brickor och fungerar med Art™ självtätande barriärspetsar Spetsarna är rackade
- ART 20P och Pure 200 är sterila; ART 200 är icke-sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART 20P |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Micro Point |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | ART |