Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i reload-insatser
Produktkod. 11323393
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11323393 200 μl Paket med 960
12637696 1000 μl Paket med 768
11303393 20 μl Paket med 960
12845063 300 μl Paket med 960
11383393 1200μ L Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11323393 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2769RI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 SEK
    1502.55 SEK / Paket med 960
    Save 367.45 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 16-02-2027
Lägg i varukorgen
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett varje gång med dessa sterila pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Omladdningsinsatser är ett miljövänligt förpackningsalternativ som minskar plastavfall och lagringsutrymme
  • Kompatibel med SoftFit-L tomma rack
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200L, filtrerat, sterilt, påfyllning
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 200L
Längd (engelska) 1,97 tum.
Längd (metrisk) 5.00cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Påfyllning
Tipsstil Universell
Färgkod Grön
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L