Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i reload-insatser
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Beskrivning
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1200L, filtrerad, steril, påfyllning |
| Volym (metrisk) | 1200μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 1200L |
| Längd (engelska) | 3,42 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.67cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Påfyllning |
| Visa mer |