Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i reload-insatser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12637696
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 12637696
Brand: Thermo Scientific™ 2779RI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett varje gång med dessa sterila pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1000L, Filtered, Sterile, Refill
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1000L
Längd (engelska) 3,39 tum.
Längd (metrisk) 8.61cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Påfyllning
Tipsstil Universell
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L