Beskrivning
Avjoniseringssystem
För den Nanopure , E-pure Vattensystem
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 60μ m |
| Hartstyp | Mixed Bed |
| För användning med (applikation) | Avjoniseringssystem |
| För användning med (utrustning) | Quad, E-Pure, Avjoniseringskassett |
| Typ | Avjoniseringskassett |