Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus fjärrdispensrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Finns i bänk- och väggmonterad version
- Fäst upp till två extra dispensrar per system
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC |
| Typ | Vattendispenser, väggversion |
| Bredd (engelska) | 10,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 260 mm |
| Höjd (engelska) | 25,8 tum. |
| Höjd (metrisk) | 655 mm |
| Djup (engelska) | 53 cm |
| Djup (metriskt) | 530 cm |