Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus fjärrdispensrar
Produktkod. 15182883 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Vattendispenser, bänkversion
Vattendispenser, väggversion
Höjd (engelska):
25,8 tum.
28,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Höjd (engelska) unitSize
15182883 Vattendispenser, bänkversion 28,5 tum Varje
15132883 Vattendispenser, väggversion 25,8 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15182883 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50136494
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka flexibiliteten med ytterligare fjärrautomater
  • Finns i bänk- och väggmonterad version
  • Fäst upp till två extra dispensrar per system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC
Typ Vattendispenser, bänkversion
Bredd (engelska) 10,2 tum
Bredd (metrisk) 260 mm
Höjd (engelska) 28,5 tum
Höjd (metrisk) 725 mm
Djup (engelska) 53 cm
Djup (metriskt) 530 cm