Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pumpskydd för vattenreningssystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- För installation i en trycksatt matarvattenledning
- Stänger av pumpen om matarvattentrycket faller under 5psi (0,35 kg/cm 2 )
- Pluggar in Nanopure (Nanopure Quad-stil, Nanopure II eller äldre Nanopure ), E-pure , eller äldre Easypure UV-, UF-, UV/UF- och LF-system
- Kan även användas med select Nanopure DIamond™ system
- Innehåller allt som behövs för installation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | E-Pure ultrarent vattenreningssystem |