Beskrivning
Thermo Scientific Barnstead; För användning med: Nanopure Quad, E-pure; Patron: Ultrapure Jonbytare
Förbehandling/Förfilter, tunnfilm
- Extruderad kolpatron (med 5 m μförfilter) förlänger livslängden för 09-050-37-membranet genom att ta bort klor från matarvattnet
- Kapacitet: 760 grains som NaCl till 1 megohm slutpunkt
- Kan även användas med E-pure™ system och Nanopure™ system
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 760 korn |
| Reningsmetod | Ultrapure |
| För användning med (applikation) | Fjäder jonbyte |
| För användning med (utrustning) | Nanopure Quad och E-Pure System, fjäderjonbyte |
| Typ | Kassett |