Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Javelin™ Guard Columns
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Stationär fas | CN |