Specifikationer
| Kolbelastning | 7% |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 150Å |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| För användning med (utrustning) | Hypersil™ HPLC-kolumn |
| Stationär fas | Fenyl |
| Partikelform | Sfärisk |
| Endcapped | Ja |
| Produktlinje | Beta |