Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard patroner
Produktkod. 10690816 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
För användning med (utrustning):
BetaBasic™ HPLC Column
Hypersil™ HPLC-kolumn
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10690816
Brand: Thermo Scientific™ 71803011001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skyddskolonner ger bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 7%
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
För användning med (utrustning) BetaBasic™ HPLC Column
Stationär fas Phenyl
Partikelform Spherical
Endcapped Yes
Produktlinje Beta