Läs mer
Thermo Scientific™ BetaMax Syra HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultrahög yttäckning för maximal retention
- Utmärkt stabilitet för långa pelarlivslängder
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 60Å |
| USP typ | L28 |
| Stationär fas | Urea-inbäddad C12 |
| Produktlinje | Beta |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 15% |
| Visa mer |