Beskrivning
- Ultrahög yttäckning för maximal retention
- Utmärkt stabilitet för långa pelarlivslängder
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 60Å |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Beta |
| Förpackningsmaterial | Basdeaktiverad kiseldioxid |
| Kolbelastning | 29% |
| Kolumntyp | Retention av neutrala prover |
| Visa mer |