Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Produktkod. 10189044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10189044
Brand: Thermo Scientific™ 70105154030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hög yta med hög täckning av bunden fas
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) 4 mm
Filmtjocklek 5 μm
För användning med LC/MS Separation
Funktionalitet/Interaktionstyp Standard
Längd (metrisk) 150 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 9
Porstorlek 100 Å
Ytarea 310 m²/g
Yttäckning High Bonded Phase Coverage
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Silica
Kolbelastning 20%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Typ HPLC Column
Teknik HPLC