Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Thermo Scientific kemibunden på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| För användning med | LC/MS-separation |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 310 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |