Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 skyddskassetter
Produktkod. 10427334 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Partikelstorlek unitSize
10427334 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10621206 3 mm 5 μm Paket med 4
10448094 4 eller 4,6 mm 5 μm Paket med 4
10035513 2.1 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10427334 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 70103012101
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förlänger HPLC-kolonnens livslängd ekonomiskt
Funktioner av Betasil C18 fast fas
  • Thermo Scientific Kemi-på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18
Produktlinje BetaSil